主要文件
SAB3701283
Sigma-Aldrich
抗 人 IgG(Fc 特异性),高交叉吸附过氧化物酶 山羊抗
affinity isolated antibody, lyophilized powder
别名:
HRP
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
goat
质量水平
偶联物
peroxidase conjugate
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
lyophilized powder
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
特异性
本产品采用单特异性抗血清,通过免疫亲和色谱法制备,使用人 IgG 偶联琼脂糖珠,然后进行固相吸附,以去除任何不希望的反应。通过免疫电泳试验,产生了抗过氧化物酶、抗山羊血清、人 IgG、人 IgG F (c) 和人血清的单一沉淀弧。未观察到抗人 IgG F (ab′) 2 或小鼠血清蛋白的反应。
免疫原
人 IgG F(c) 片段
物理属性
抗体形式:IgG
外形
在 0.02 M 磷酸钾、0.15 M 氯化钠 (pH 7.2) 和 10 mg/mL 牛血清白蛋白 (BSA) 中提供-无免疫球蛋白和蛋白酶
重悬
用 1.0 mL 去离子水(或同等产品)复溶。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jie Zhao et al.
mAbs, 11(5), 837-847 (2019-04-06)
Asthma is characterized by airway hyperresponsiveness and inflammation, as well as underlying structural changes to the airways. Interleukin-4 (IL-4) is a key T-helper type 2 (Th2) cytokine that plays important roles in the pathogenesis of atopic and eosinophilic asthma. We
Ângelo Antônio Oliveira Silva et al.
Frontiers in microbiology, 15, 1348437-1348437 (2024-03-13)
Syphilis is a sexually transmitted infection (STI) caused by the spiral bacterium Treponema pallidum. Diagnosis is based on epidemiology, clinical and serology, but serodiagnosis is challenging because distinct clinical forms of the infection may influence serological performance. Several recombinant Treponema