主要文件
SAB2100035
Sigma-Aldrich
抗-ACSL4 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
抗-ACS4, 抗-FACL4, 抗-LACS4, 抗-MRX63, 抗-MRX68, 抗-酰基辅酶A合成酶长链家族成员4
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
74 kDa
种属反应性
rat, rabbit, guinea pig, mouse, bovine, human, dog, horse
浓度
0.5 mg - 1 mg/mL
技术
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ACSL4(2182)
一般描述
酰基辅酶A 合成酶长链家族成员 4 (Acsl4)由定位于人染色体 Xq22.3−Xq23的基因编码。Acsl4 是长链脂肪酸-辅酶A连接酶家族的成员。该家族的所有成员都具有不同的底物特异性、亚细胞定位和组织分布。Acsl4 基因的可变剪接产生两个转录物变体。
免疫原
靶向人ACSL4 N端区域的合成肽
应用
抗-ACSL4兔抗已被用作线粒体相关膜(MAM)标标志物。
生化/生理作用
ACSL4 是长链脂肪酸-辅酶A连接酶家族的同工酶。尽管底物特异性、亚细胞定位和组织分布不同,但该家族的所有同工酶均将游离的长链脂肪酸转化为脂肪酰基辅酶A酯,从而在脂质生物合成和脂肪酸降解中起关键作用。该同工酶优先利用花生四烯酸作为底物。这种酶的缺乏可能导致智力低下或Alport综合征。该基因的可变剪接产生两个转录物变体。
长链脂肪酸辅酶 A 连接酶家族成员将游离的长链脂肪酸转化为脂肪酰基辅酶 A 酯,从而促进脂质生物合成和脂肪酸降解。Acsl4 在铁死亡的执行中起关键作用。它还对树突棘结构有贡献。Acsl4同工酶优先利用花生四烯酸作为底物。这种酶的缺乏可能导致非综合征性X-染色体连锁智力障碍或Alport综合征。
序列
合成肽位于以下区域内: AKRIKAKPTSDKPGSPYRSVTHFDSLAVIDIPGADTLDKLFDHAVSKFGK
外形
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Acsl4 Dictates Ferroptosis Sensitivity by Shaping Cellular Lipid Composition
Doll S, et al.
Nature Chemical Biology, 13, 91-91 (2017)
N-Acetylcysteine prevents the spatial memory deficits and the redox-dependent RyR2 decrease displayed by an Alzheimer?s disease rat model
More JY, et al.
Frontiers in Aging Neuroscience, 10(4), 399-399 (2018)
AMMECR1: a single point mutation causes developmental delay, midface hypoplasia and elliptocytosis
Andreoletti G, et al.
Journal of medical Genetics, 54(4), 269-277 (2017)
The XLMR gene ACSL4 plays a role in dendritic spine architecture
Meloni I, et al.
Neuroscience, 159, 657-669 (2009)
Xiaojia Guo et al.
Scientific reports, 13(1), 22255-22255 (2023-12-15)
Cisplatin (CP) induces acute kidney injury (AKI) whereby proximal tubules undergo regulated necrosis. Repair is almost complete after a single dose. We now demonstrate a role for Apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide 1 (Apobec-1) that is prominently expressed