Merck
SAB4300725
Sigma-Aldrich
抗-GPX4 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
GPx-4, GSHPx-4, MCSP, PHGPx, snGPx
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
22 kDa
物種活性
human, mouse, rat
濃度
1.0 mg/mL
技術
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
同型
IgG
登錄號
NP_001034936.1
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GPX4(2879)
特異性
该抗体检测内源性总GPX4蛋白水平。
免疫原
人GPX4重组蛋白。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
溶于1.0mg/mL磷酸盐缓冲液(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,含150mM NaCl、0.02%叠氮化钠和50%甘油。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Yang Luo et al.
Redox biology, 68, 102965-102965 (2023-11-25)
Thiosulfate sulfurtransferase (TST, EC 2.8.1.1) was discovered as an enzyme that detoxifies cyanide by conversion to thiocyanate (rhodanide) using thiosulfate as substrate; this rhodanese activity was subsequently identified to be almost exclusively located in mitochondria. More recently, the emphasis regarding
Luca Sanguigno et al.
International journal of biological sciences, 19(9), 2695-2710 (2023-06-16)
Background: The inhibition of histone deacetylase 9 (HDAC9) represents a promising druggable target for stroke intervention. Indeed, HDAC9 is overexpressed in neurons after brain ischemia where exerts a neurodetrimental role. However, mechanisms of HDAC9-dependent neuronal cell death are not yet