抗体形式
crude ascites
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
403CT8.5.5, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
46552 Da
种属反应性
mouse
技术
western blot: 1:1000-1:16000
同位素/亚型
IgM
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
mouse ... Irgm1(15944)
外形
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide