Merck
R9875
Sigma-Aldrich
D-核糖5-磷酸 钠盐
≥90% (HPLC)
别名:
Ru-5-P
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11O8P · xNa+
CAS号:
分子量:
230.11 (free acid basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
chicken liver (enzyme)
质量水平
方案
≥90% (HPLC)
表单
powder
杂质
<1.0% acetone
<1.0% ethanol (GC)
<1.0% methanol
颜色
white to faint yellow
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
痕量阳离子
Na: 11.0-16.5% (dry basis)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
InChI key
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
生化/生理作用
Intermediate metabolite in the methionine salvage pathway.
其他说明
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A simple method for the preparation of D-ribulose 5-phosphate.
S PONTREMOLI et al.
The Journal of biological chemistry, 237, 643-645 (1962-03-01)