Merck
P5811
Sigma-Aldrich
磷酸
BioReagent, suitable for insect cell culture, 85%
别名:
正磷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3PO4
CAS号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽密度
3.4 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
產品線
BioReagent
化驗
85%
形狀
liquid
技術
cell culture | insect: suitable
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SRC(6714)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
磷酸是一种含磷和氧的化合物。它是一种无色结晶固体。[1]
應用
其可在昆虫细胞培养应用中用作滴定酸。
磷酸用于:
  • 作为酵母蔗糖食品中防腐剂的成分之一,以培养 果蝇[2]
  • 磷酸三乙胺储备液的制备[3]
  • 作为蛋白质试剂制备中的成分[4]
  • 在磷酸盐缓冲溶液的制备过程中对pH进行调节[5]
生化/生理作用
磷酸常用于化肥工业中。它也可用于制造杀虫剂。[1]
其他說明
浓磷酸大约为 85% H3PO4(水溶液)。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Isolation and activation of collagenase from fish processing waste
Daboor S, et al.
Advances in Bioscience and Biotechnology, 3(03), 191-191 (2012)
Phosphorus, 6(6), 33-33 (2007)
Fast and easy phosphopeptide fractionation by combinatorial ERLIC-SCX solid-phase extraction for in-depth phosphoproteome analysis
Zarei M, et al.
Nature Protocols, 11(1), 37-37 (2016)
Gut microbiota modifies olfactory-guided microbial preferences and foraging decisions in Drosophila
Wong A, et al.
Current Biology, 27(15), 2397-2404 (2017)
Generation of phospholipid vesicle-nanotube networks and transport of molecules therein
Jesorka A, et al.
Nature Protocols, 6(6), 791-791 (2011)