生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽壓力
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
化驗
84.0-86% (by NaOH, titration)
形狀
liquid
濃度
85 wt. % in H2O
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.02%passes test
fluoride (F-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤1500 ppm
正離子痕跡
As: ≤1 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
faint
SMILES 字串
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SRC(6714)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 利用增强SAP的离子层和CNT掺杂进行多点压力测量的全新电阻传感器网络:本文展示了磷酸溶液在为各种技术应用(从医疗保健到消费电子产品)创建灵敏且精确的压力传感器中的作用(Fan等人,2024年)。
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter