solid
藥物控制
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
SMILES 字串
Clc1ccc2N(CC3CC3)C(=O)CN=C(c4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C19H17ClN2O/c20-15-8-9-17-16(10-15)19(14-4-2-1-3-5-14)21-11-18(23)22(17)12-13-6-7-13/h1-5,8-10,13H,6-7,11-12H2
InChI 密鑰
MWQCHHACWWAQLJ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3