产品名称
Zolpidem, ≥98% (HPLC), solid
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
药品控制
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
颜色
white
溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.3 mg/mL
DMSO: >10 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
H2O: insoluble
dilute aqueous base: insoluble
创始人
Sanofi Aventis
SMILES字符串
CC1=CN2C(C=C1)=NC(C3=CC=C(C)C=C3)=C2CC(N(C)C)=O
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3
InChI key
ZAFYATHCZYHLPB-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRG2(2566)
rat ... Gabra1(29705) , Gabra2(29706) , Gabra5(29707) , Tspo(24230)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
特点和优势
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)