生物源
plant seeds (Strophantus gratus)
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]25/D −31 to −32.5° in H2O(lit.)
雜質
~8 mol/mol water
顏色
white
mp
260 °C
溶解度
H2O: 10 mg/mL (cold)
ethanol: 10 mg/mL
H2O: 50 mg/mL (hot)
&epsilon ;(消光係數)
15.5 at 220 nm in H2O at 1 mM
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
InChI 密鑰
TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
基因資訊
human ... ATIC(471)
rat ... Atp1b1(25650)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 确定外部环境中盐和氨对银色或金色的鲈鱼中Na+/K+活性的影响
- 在基底外侧隔室中诱导大鼠胎儿远端肺上皮(FDLE)细胞中的最大基线短路电流
- 作为Na+/K+ ATP酶抑制剂,研究水疱形成与三磷酸腺苷(ATP)依赖性质膜稳态维持之间的关系
生化/生理作用
特點和優勢
注意
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
商品
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox