Merck
PHR1945
Supelco
乌本苷
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
乌本苷 八水合物, 1β,3β,5β,11α,14,19-Hexahydroxycard-20(22)-烯醇内酯-3-(6-脱氧-α-L-甘露糖苷), G-毒毛花苷, 乌本苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H44O12 · 8H2O
CAS号:
分子量:
728.77
Beilstein:
101712
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. O0200000
API类
ouabain
表单
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 300 mg
应用
pharmaceutical
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
InChI key
TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB2762。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相关产品
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Eris Villalona et al.
Oecologia, 193(3), 619-630 (2020-07-17)
While morphological differences such as tongue length are often featured as drivers of pollinator floral preferences, differences in chemical detection and tolerance to secondary compounds may also play a role. We sought to better understand the role of secondary compounds