化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
儲存條件
desiccated
顏色
white to off-white
溶解度
H2O: >20 mg/mL
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2c(NC(=O)c3cccc(NC(=O)Nc4cccc(c4)C(=O)Nc5ccc(c6cc(cc(c56)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c3)ccc(c2c1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C35H26N4O21S6.6Na.H2O/c40-33(38-25-7-9-27(63(49,50)51)23-13-21(61(43,44)45)15-29(31(23)25)65(55,56)57)17-3-1-5-19(11-17)36-35(42)37-20-6-2-4-18(12-20)34(41)39-26-8-10-28(64(52,53)54)24-14-22(62(46,47)48)16-30(32(24)26)66(58,59)60;;;;;;;/h1-16H,(H,38,40)(H,39,41)(H2,36,37,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;;;;1H2/q;6*+1;/p-6
InChI 密鑰
FLINBQMOKZJBEC-UHFFFAOYSA-H
基因資訊
human ... P2RX1(5023) , P2RY1(5028) , P2RY11(5032) , P2RY2(5029)
應用
生化/生理作用
特點和優勢
包裝
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3