Key Documents
480415
Sigma-Aldrich
NF023
A suramin analog that acts as a selective and direct G-protein antagonist for α-subunits of the Go/Gi group (EC₅₀ ~ 300 nM).
别名:
NF023, 8,8ʹ-[羰基双(亚氨基-3,1-亚苯基)]双-(1,3,5-萘三磺酸),6Na,P2X拮抗剂I,嘌呤能受体P2X拮抗剂I
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H20N4O21S6 · 6Na
分子量:
1162.88
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white to off-white
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种苏拉明类似物,作为Go/Gi 组α-亚基的选择性G蛋白拮抗剂(EC50~300 nM)。抑制GTPγS与重组G蛋白α-亚基的结合。通过抑制激动剂特异性三元复合物(激动剂/受体/G蛋白)的形成起作用。NF023不干扰α-亚基βγ-二聚体之间的相互作用,但与效应结合位点竞争。也是P2X受体拮抗剂(大鼠肌肉中P2X1受体为IC50=0.24 µM;P2X3受体为IC50=8.5 µM)。
一种苏拉明类似物,作为Go/Gi 组α-亚基的选择性和直接G蛋白拮抗剂(EC50~300 nM)。抑制GTPγS与重组G蛋白α-亚基的结合。通过抑制激动剂特异性三元复合物(激动剂/受体/G蛋白)的形成起作用。NF023不干扰α-亚基和βγ-二聚体之间的相互作用,但与效应结合位点竞争。也是P2X受体拮抗剂(大鼠肌肉中P2X1受体为IC50=240 nM;P2X3受体为IC50=8.5 µM)。引起兴奋性连接电位的浓度依赖性抑制(IC50=4.8 pM)。
生化/生理作用
主要靶标
G蛋白Go/Gi组的α-亚基
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
靶标IC50:P2X1为240 nM;大鼠肌肉中P2X3受体为8.5µM;对兴奋性连接电位的抑制为4.8 pM;EC50~300 nM作为Go/Gi组α-亚基的G蛋白拮抗剂
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。避免溶液反复冻融。
其他說明
Snedden, P., et al. 2000.Br. J. Pharmacol.129, 1089.
Soto, F., et al. 1999.神经药理学38, 141.
Beindle, W., et al. 1996.Mol.Pharmacol.50, 415.
Freissmuth, M., et al. 1996.Mol.Pharmacol.49, 602.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1