Merck
N7381
Sigma-Aldrich
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 水合物
Grade AA-1
别名:
β-DPN, β-NAD, DPN, NAD, 二磷酸吡啶核苷酸, 辅酶, 辅酶 1, 辅酶 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H27N7O14P2 · xH2O
CAS号:
分子量:
663.43 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
eCl@ss:
39200202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
生物源
yeast
種類
Grade AA-1
形狀
powder
IVD
not for in vitro diagnostic use
顏色
white to off-white
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI 密鑰
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(β-NAD)是普遍存在的生物分子,包含腺苷酸和通过焦磷酸基团连接的烟酰胺-5′-核糖核苷酸基团。 在NAD+ 复合物中,酶-辅因子的相互作用是高度保守的。
應用
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸水合物已被用作流感嗜血杆菌生长用巧克力琼脂平板的补充剂。
生化/生理作用
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(β-NAD)是电子载体和辅因子,主要参与酶催化的氧化还原过程和许多遗传过程。NAD在氧化(NAD +)和还原(NADH)态之间形成NAD循环,从而维持细胞继续生长所需的氧化还原平衡。NAD也参与微生物代谢。β-NAD可作为多种细胞过程中各种酶的底物。
电子受体
包裝
根据固体质量包装。
準備報告
通过发酵制备。
其他說明
本品是普通型 NAD。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 2
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Iron-binding proteins in sputum of chronic bronchitis patients with Haemophilus influenzae infections
Vogel L, et al.
The European Respiratory Journal, 10(10), 2327-2333 (1997)
Experimental and theoretical electron density studies in large molecules: NAD+, beta-nicotinamide adenine dinucleotide
Guillot B, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(34), 9109-9121 (2003)
Extracellular beta-nicotinamide adenine dinucleotide (beta-NAD) promotes the endothelial cell barrier integrity via PKA-and EPAC1/Rac1-dependent actin cytoskeleton rearrangement
Umapathy NS, et al.
Journal of Cellular Physiology, 223(1), 215-223 (2010)
A Mechanism of Adsorption of beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide on Graphene Sheets: Experiment and Theory
Pumera M, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 15(41), 10851-10856 (2009)
Metabolic engineering of Escherichia coli: increase of NADH availability by overexpressing an NAD+-dependent formate dehydrogenase.
Berrios-Rivera S J, et al.
Metabolic engineering, 4(3), 217-229 (2002)