化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder
正離子痕跡
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸光率
A260/340 nm ≤2.40
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
作为一种试剂,NADH可用于酶循环测定,以扩大对低浓度含量的生物相关酶或代谢物活性的检测。
包裝
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3