化驗
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
品質等級
形狀
powder
溶解度
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
正離子痕跡
sodium and potassium: ≤0.04%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O.NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);1H2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
InChI 密鑰
ZKJOXOJMGXFSPF-QYZPTAICSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)