化驗
98%
形狀
amorphous powder
分子量
(NADH-Na2: Mr = 709.4
NADH: Mr = 665.4)
包裝
pkg of 1 g
製造商/商標名
Roche
儲存條件
protect from light
λmax
260 and 340 nm
運輸包裝
wet ice
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
NADH 已用于苹果酸脱氢酶 (MDH) 的酶活性测定。
NADH 已被用于乳酸脱氢酶 (LDH) 酶活性测定、谷氨酸-半胱氨酸连接酶活性测定和果糖 2,6-二磷酸测定。
作为一种试剂,NADH可用于酶循环测定,以扩大对低浓度含量的生物相关酶或代谢物活性的检测。
生化/生理作用
NADH是一种辅酶,其在糖酵解、氧化和柠檬酸循环(Krebs循环、TCA循环)等分解代谢过程中起着再生电子供体的作用。它也参与细胞信号事件,例如在DNA损伤反应过程中作为多聚(ADP-核糖)聚合酶(PARPs)的底物。NAD+/NADH依赖的去乙酰化酶在能量代谢过程中的应激反应中发挥关键作用,在癌症生物学、糖尿病和神经退行性疾病中具有重要意义。
作为一种试剂,NADH可用于酶循环测定,以扩大对低浓度含量的生物相关酶或代谢物活性的检测。
作为一种试剂,NADH可用于酶循环测定,以扩大对低浓度含量的生物相关酶或代谢物活性的检测。
包裝
依固体重量包装。
品質
纯度: 98%β-NADH-Na 2 基于干重(酶法和 340 纳米处的吸光度),99%(260纳米处的吸光度),A 260 纳米-A 340 纳米:<2.40
有机溶剂: <4% (GC)
有机溶剂: <4% (GC)
規格
吸收系数:260纳米处 14.3 x 10 3 l xmol -1 x cm -1 ,334纳米(Hg)处 6.18x 10 3 l xmol -1 x cm -1 334 nm 处 (Hg),340纳米 处6.3 x 10 3 l xmol -1 x cm -1 ,365纳米处 (Hg)3.4 x 10 3 l xmol -1 x cm -1
分子式: C 21 H 27 N 7 O 14 P 2 Na 2
水中 pH 值: 7.5±0.5 (100 mg/mL)
分子式: C 21 H 27 N 7 O 14 P 2 Na 2
水中 pH 值: 7.5±0.5 (100 mg/mL)
外觀
无定形粉末
準備報告
活化剂: Mg 2 + (5 至 10 mM)
储存条件(工作液): 10 mg/mL,溶于 pH 9 的碳酸氢钠缓冲液中,2~8℃ 下 储存4 周后至少含 95% ADH
储存条件(工作液): 10 mg/mL,溶于 pH 9 的碳酸氢钠缓冲液中,2~8℃ 下 储存4 周后至少含 95% ADH
儲存和穩定性
在2°C至8°C条件下储存。 (保持干燥!)
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Tardigrades use intrinsically disordered proteins to survive desiccation.
Molecular Cell, 65(6), 975-984 (2017)
Plant, cell & environment, 31(12), 1781-1790 (2008-09-03)
In plants, Late Embryogenesis Abundant (LEA) proteins typically accumulate in response to low water availability conditions imposed during development or by the environment. Analogous proteins in other organisms are induced when exposed to stress conditions. Most of this diverse set
MAPK14/p38?-dependent modulation of glucose metabolism affects ROS levels and autophagy during starvation.
Autophagy, 10(9) (2014)
Glutathione participates in the modulation of starvation-induced autophagy in carcinoma cells.
Autophagy, 8(12), 1769-1781 (2012)
Cell reports, 32(9), 108095-108095 (2020-09-03)
The mitochondrial permeability transition pore (PTP) is a Ca2+-activated channel that plays a key role in cell death. Thiol oxidation facilitates PTP opening, yet the targets and molecular mechanisms still await a definition. Here, we investigate the role of C141