Merck
M5284
Sigma-Aldrich
IgG1 同种型对照 来源于鼠骨髓瘤
clone MOPC 21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
Isotype control antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
無性繁殖
MOPC 21, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
flow cytometry: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它是一种糖蛋白。IgG是一种主要的免疫球蛋白。小鼠具有五种类型的免疫球蛋白 - IgM,IgG,IgA,IgD和IgE。小鼠IgG进一步分为五类 - IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG3。
特異性
IgG1同型对照抗体对于抗小鼠全血清和抗小鼠IgG1抗体有特异性。该产品不与小鼠IgA、 IgM、IgG2a、 IgG2b和 IgG3的抗血清反应。
應用
IgG1 同种型对照抗体适用于免疫组织化学(7μg/ml)和免疫印迹。本产品也可用于流式细胞术。
来自鼠骨髓瘤的IgG1同型对照已被用于:
细胞外DNA 荧光检测
  • 活性氧 (ROS) 生产分析
  • 免疫组织化学
  • 双标记免疫组织化学
  • 免疫荧光
  • 流式细胞术
  • 免疫沉淀
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。它主要用于帮助免疫防御。IgG有助于调理素作用、补体结合和抗体依赖型细胞介导的细胞毒性作用。
免疫球蛋白G(IgG)是一种糖蛋白抗体,其可调节免疫反应,如吞噬作用,也可参与自身免疫疾病的发展 。小鼠IgG具有四种不同的同种型,即IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG3。IgG1可调节小鼠的补体结合 。I
外觀
溶于含有 1% 牛血清白蛋白和 15mM 叠氮化钠的 0.01 M 磷酸盐缓冲盐水(pH 7.4)中
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
The adhesive protein invasin of Yersinia pseudotuberculosis induces neutrophil extracellular traps via beta1 integrins
Gillenius E and Urban CF
Microbes and Infection, 17(5), 327-336 (2015)
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
High purity human-induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes: electrophysiological properties of action potentials and ionic currents
Ma J, et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 301(5), H2006-H2017 (2011)
Lingyun Chen et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 54(15), 5577-5582 (2006-07-20)
Parvalbumin is a calcium-binding muscle protein that is highly conserved across fish species and amphibians. It is the major cross-reactive allergen associated with both fish and frog allergy. We used two-dimensional electrophoretic and immunoblotting techniques to investigate the utility of
Megan S Inkeles et al.
JCI insight, 1(15), e88843-e88843 (2016-10-05)
Transcriptome profiles derived from the site of human disease have led to the identification of genes that contribute to pathogenesis, yet the complex mixture of cell types in these lesions has been an obstacle for defining specific mechanisms. Leprosy provides