主要文件
M4401
Sigma-Aldrich
单克隆抗--肌球蛋白(轻链 20 kDa) 小鼠抗
clone MY-21, ascites fluid
别名:
Myosin Light Chain Antibody, Myosin Light Chain Antibody - Monoclonal Anti-Myosin (Light Chains 20 kDa) antibody produced in mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
MY-21, monoclonal
分子量
antigen 20 kDa
包含
15 mM sodium azide
种属反应性
human, chicken, pig, bovine, rabbit
技术
indirect immunofluorescence: 1:200 using human or chicken fibroblasts
western blot: suitable using denatured and reduced myosin of muscle
同位素/亚型
IgM
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
chicken ... MYLK2(396356)
human ... MYLK2(85366)
一般描述
抗肌球蛋白(轻链 20 kDa)(小鼠 IgM 同种型)单克隆抗体来源于小鼠骨髓瘤细胞与免疫小鼠脾细胞融合产生的杂交瘤肌球蛋白是一种 500,000 Da 的蛋白,已知可与相同的重链(每个 200,000 Da)和四个轻链(15,000-20,000 Da)相互作用。肌球蛋白分子由两个主要区域组成:尾部(杆)和头部区域。
特异性
单克隆抗肌球蛋白与鸡胗、肠或猪胃肌球蛋白的 20,000 Da 轻链反应最佳(SDS 加热变性和还原)。
免疫原
鸡晶状体膜。
应用
单克隆抗肌球蛋白(轻链 20 kDa)抗体可用于免疫印迹和蛋白质印迹。
小鼠抗肌球蛋白(轻链 20 kDa)单克隆抗体可用于:
  • 蛋白质印迹分析
  • 荧光免疫组织化学
  • 共聚焦显微镜
生化/生理作用
参与细胞运动的两种主要细胞骨架蛋白是肌动蛋白和肌球蛋白。许多研究人员已经表明,肌动蛋白和肌球蛋白是许多细胞类型的成分,并参与无数细胞过程,包括运动、分泌、细胞质流、吞噬作用和胞质分裂。肌球蛋白分子在生理离子强度和pH值溶液中自发聚集成细丝。粗丝主要由肌球蛋白分子组成。肌球蛋白是一种酶(ATPase),它的活性是驱动肌肉收缩的自由能的直接来源。肌球蛋白与肌动蛋白的聚合形式结合,肌动蛋白是细丝的主要成分。
肌球蛋白是一种细胞骨架蛋白,负责肌肉收缩、肌丝滑动和调节 ATP 酶活性。1:200 稀释的单克隆抗肌球蛋白(轻链 20 kDa)抗体可用于检测 MLC20。它还可用于染色(1:10,000)2D 平板凝胶。抗肌球蛋白(轻链 20 kDa)抗体与 SDS、热变性和还原的鸡胗、鸡肠和猪胃肌球蛋白的 20 kDa 轻链特异性反应,但不与天然状态的完整肌球蛋白分子发生反应。
外形
该产品以含有 15mM 叠氮化钠(作为保存剂)的腹水形式提供。
储存及稳定性
若需连续使用,可在2-8°C下保存最长一个月。对于更长期的存储,可对溶液进行等分并冷冻保存。不建议反复冻融。不建议储存在无霜冰箱中。如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Single Molecule Studies of Myosins
Farrow RE, et al.
Single Molecule Biology, 1-1 (2009)
Toshihito Kakei et al.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and biological sciences, 88(5), 201-211 (2012-06-13)
Chara myosin is plant myosin responsible for cytoplasmic streaming and moves actin filaments at 60 µm/s, which is the fastest of all myosins examined. The neck of the myosin molecule has usually mechanical and regulatory roles. The neck of Chara
Contribution of increased VEGF receptors to hypoxic changes in fetal ovine carotid artery contractile proteins
Adeoye OO, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 304(7), C656-C665 (2013)
Electron microscopic studies of myosin molecules from chicken gizzard muscle I: the formation of the intramolecular loop in the myosin tail
Onishi H and Wakabayashi T
Journal of Biochemistry, 92(3), 871-879 (1982)
Gerald S Supinski et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 309(6), L614-L624 (2015-07-04)
Calpain contributes to infection-induced diaphragm dysfunction but the upstream mechanism(s) responsible for calpain activation are poorly understood. It is known, however, that cytokines activate neutral sphingomyelinase (nSMase) and nSMase has downstream effects with the potential to increase calpain activity. We