Merck
M1787
Sigma-Aldrich
氯化锰 溶液
BioReagent, for molecular biology, storage temp.:room temp
别名:
Manganese chlroide, Manganese(II) chloride, MnCl2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MnCl2
CAS号:
分子量:
125.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.52
等級:
for molecular biology
形狀:
liquid
等級
for molecular biology
品質等級
無菌
0.2 μm filtered
產品線
BioReagent
形狀
liquid
濃度
1.00 M±0.01 M
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
異物活動
DNase, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; and protease, none detected
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MnCl2溶液是锰离子的来源,具有多种生物用途。在生物化学中,它可以用作限制性内切酶的辅因子,如BamH和EcoR V。在分子生物学中,Mn2+可取代Mg2+作为二价金属离子,以在存在Ca2+的情况下促进DNase I活性。
氯化锰(MnCl2)可能在整合素活化中起关键作用。锰对大脑功能是不可或缺的,是几种关键酶(如超氧化物歧化酶和参与神经递质合成的酶)的重要辅因子。锰可以调节铁和钙的体内平衡。锰也被用于磁共振成像,以提高对比度,同时检查神经元连接和脑细胞结构。高锰含量对中枢神经系统有毒,并导致帕金森病,就像锰中毒的症状。 MnCl2已在反转录反应混合物中使用,以提高模板切换效率。
應用
氯化锰溶液已用于:
  • 锰离子增强磁共振成像(MEMRI),以研究神经元疾病和高锰胁迫
  • 高离子强度反应混合物,以测定RNA聚合酶I和II活性
  • 逆转录反应混合物,作为Mn2+离子源
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Brain
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
In vitro Assessment of RNA Polymerase I Activity
Govoni M
Oncogene (2016)
Highly multiplexed and strand-specific single-cell RNA 5′ end sequencing
Islam S, et al.
Nature Protocols, 7(5), 813-813 (2012)
Molecular Cloning: A Laboratory Manual
Sambrook, J. and Russel, D.W.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 1, A4-A4 (2001)
Syndecan-1 regulates cell migration and fibronectin fibril assembly
Stepp MA, et al.
Experimental Cell Research, 316(14), 2322-2339 (2010)
Manganese enhanced MRI in rat hippocampus: A correlative study with synchrotron X-ray microprobe
Daoust A, et al.
Neuroimage, 64, 10-18 (2013)