等级
for synthesis
质量水平
表单
scales
效能
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
5.5 (20 °C, 25 g/L in H2O)
沸点
1190 °C/1013 hPa
mp
650 °C
密度
2.977 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Mn+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
分析说明
Assay (out of Mn): ≥ 96 %
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
靶器官
Brain
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2