Merck
I7260
Sigma-Aldrich
抗-人 IgG3单克隆抗体 小鼠抗
clone HP-6050, ascites fluid
别名:
单克隆抗 人 IgG3
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
生物来源
mouse
偶联物
unconjugated
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
HP-6050, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
技术
indirect ELISA: 1:10,000
同位素/亚型
IgG1
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
人 IgG 由四个亚类(1-4)组成,可以通过它们的重链中的抗原差异来识别。它们分别占总 IgG 的 65%、30%、5% 和 4%。每个子类具有不同的生物学和物理化学特性。IgG 亚类可以响应不同的抗原和病理状况而优先产生。例如,抗多糖反应主要是 IgG2 亚类,而蛋白质抗原则产生 IgG1 和 IgG3 抗体。
抗-IgG3(小鼠 IgG1 同种型)单克隆抗体来源于小鼠骨髓瘤细胞与免疫小鼠脾细胞融合产生的杂交瘤。
特异性
在 ELISA 中,单克隆抗人 IgG3(I7260)对 IgG3 亚类具有特异性,与 IgG1、IgG2 和 IgG4 不反应。IUIS/WHO12 研究将这种单克隆抗体选为应用最广泛的 IgG3 特异性单克隆抗体之一。
该抗体对人 IgG3 具有特异性,与其他 IgG 亚类不反应。IUIS/WHO 研究推荐该克隆在广泛的检测方案和技术中具有特异性和反应性。
免疫原
与聚氨基苯乙烯(PAS)微珠共价偶联的纯化的人 IgG3 骨髓瘤蛋白可用作免疫原。
人 IgG3
应用
抗人 IgG3 可用于通过各种免疫测定法鉴定 IgG3 亚类,包括酶联免疫吸附测定(ELISA)、印迹免疫固定法(IIF)、免疫荧光测定法(IFMA)、血凝法(HA)、血凝抑制法(HAI)、颗粒计数免疫测定法(PACIA)和胞浆 IgG 的检测。
生化/生理作用
IgG3对多种细胞内细菌、寄生虫和病毒具有保护作用。与其他IgG亚类相比,IgG3抗体可能介导多种功能,包括增强的抗体依赖性细胞毒性(ADCC)、调理吞噬作用、补体激活和中和作用等。对不同类型疾病中IgG亚类分布模式的检查可为所涉及的免疫过程提供洞察,从而助力于各种疾病的诊断。
外形
该产品以含有 15mM 叠氮化钠(作为保存剂)的腹水形式提供。
储存及稳定性
需要连续使用时,可在 2-8°C 下储存一个月。对于更长期的储存,溶液可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻。不建议储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Role of IgG3 in Infectious Diseases
Damelang T, et al.
Trends in Immunology (2019)
Nasal application of rBet v 1 or non-IgE-reactive T-cell epitope-containing rBet v 1 fragments has different effects on systemic allergen-specific antibody responses.
Cornelia Egger et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 126(6), 1312-1315 (2010-08-03)
Maternal human immunodeficiency virus-associated hypergammaglobulinemia reduces transplacental transfer of immunoglobulin G to Plasmodium falciparum antigens in Cameroonian neonates
Babakhanyan A, et al.
Open forum infectious diseases, 3(2), ofw092-ofw092 (2016)
Patrick Waters et al.
Neurology(R) neuroimmunology & neuroinflammation, 2(3), e89-e89 (2015-03-31)
To optimize sensitivity and disease specificity of a myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) antibody assay. Consecutive sera (n = 1,109) sent for aquaporin-4 (AQP4) antibody testing were screened for MOG antibodies (Abs) by cell-based assays using either full-length human MOG (FL-MOG)
Michael Graner et al.
PloS one, 15(2), e0228883-e0228883 (2020-02-23)
IgG oligoclonal bands (OCBs) are present in the cerebrospinal fluid (CSF) of more than 95% of patients with multiple sclerosis (MS), and are considered to be the immunological hallmark of disease. However, the target specificities of the IgG in MS