主要文件
HT101128
Sigma-Aldrich
布安溶液
histological fixative
别名:
布安液体
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
NACRES:
NA.47
质量水平
保质期
Expiry date on the label
组成
acetic acid, 5%
formaldehyde, 9%
picric acid, 0.9%
颜色
yellow
应用
hematology
histology
储存温度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Bouin′液是非凝结性的染色固定液,呈黄色。由于其含苦味酸成分,用作防腐剂时会使组织收缩。主要用于输尿管镜下活组织检查。用其固定后,可以保留组织细胞形态和核信息。
应用
Bouins′液用于:
  • 对人体肝活检组织样品染色,进行双光子激发荧光(TPEF)成像和二次谐波(SHG)成像
  • 固定大鼠卵巢,用显微镜观察卵泡细胞
  • 固定蟹性腺,进行形态学和组织学分析
用饱和苦味酸、甲醛和乙酸制备。良好的固定剂,可以用来保存柔软和精细的结构。在各种三色法中作为媒染剂。
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Maternal undernutrition significantly impacts ovarian follicle number and increases ovarian oxidative stress in adult rat offspring
Bernal AB, et al.
Testing, 5(12), e15558-e15558 (2010)
Testis Maturation Stages of Mud Crab (Scylla olivacea) Broodstock on Different Diets
Ikhwanuddin M, et al.
Sains Malaysiana, 47(3), 427-432 (2018)
Improving the interpretation of ureteroscopic biopsies: use of Bouin's fixative
Bultitude MF, et al.
BJU International, 108(9), 1373-1375 (2011)
DNA and RNA obtained from Bouin?s fixed tissues
Bonin S, et al.
Journal of Clinical Pathology, 58(3), 313-316 (2005)
Nonlinear optical microscopy: use of second harmonic generation and two-photon microscopy for automated quantitative liver fibrosis studies
Sun W, et al.
Journal of Biomedical Optics, 13(6), 064010-064010 (2008)