無性繁殖
HBV 320, monoclonal
化驗
95% (SDS-PAGE)
分子量
14 kDa
濃度
~1 mg protein/mL
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
生化/生理作用
Recombinant (1-144) of HBV core antigen. Deleted DNA binding domain, fully competent for self-assembly. Reacts strongly with human HBV positive serum.
外觀
Solution in 7.5 mM phosphate buffer (pH 7.2), 75 mM NaCl, and 50% glycerol solution.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门