生物来源
Saccharomyces cerevisiae
类型
Type F-300
表单
lyophilized powder
比活
≥130 units/mg protein (biuret)
分子量
110 kDa
纯化方式
crystallization
储存条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
颜色
white
痕量阴离子
sulfate (SO42-): free
异质活性
ATPase, myokinase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, 6-phosphogluconic dehydrogenase and phosphoglucose isomerase ≤0.01%
储存温度
−20°C
基因信息
bakers yeast ... HXK1(850614) , HXK2(852639)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
己糖激酶1(HXK1)基因定位于酿酒酵母染色体VI。HXK1 在哺乳动物组织中普遍表达,在大脑、红细胞、淋巴细胞和成纤维细胞中含量丰富。
应用
- 消化葡萄糖,测定黑栎( Quercus velutina)根和茎样品的葡萄糖含量
- 与 D-葡萄糖共同处理ADP(二磷酸腺苷)溶液,除去污染的ATP(三磷酸腺苷)
- 在4-(2-羟乙基)-1-哌嗪乙磺酸缓冲液(pH 7.5)中,合成ADP- [13CU]葡萄糖
生化/生理作用
不同的己糖具有不同的磷酸化速率(pH 7.5,30 °C)。
D-果糖 KM:0.33 mM
D-葡萄糖 KM:0.12 mM
D-甘露糖 KM:0.05 mM
酵母己糖激酶具有两种相似的亚型,即PI和PII(A和B), 其等电点分别为5.25和4。
分子量: ~ 54 kDa (单体)
~110 kDa (二聚体)
最适pH:7.5至9.0
消光系数:在280 nm处,E1% = 8.85 (PI)和9.47 (PII)
活化剂:己糖激酶的活化需要 Mg2+ 离子(KM = 2.6 mM)。 己糖激酶可被儿茶酚胺及其相关化合物激活。
抑制剂:山梨糖-1-磷酸,多磷酸盐,6-脱氧-6-氟葡萄糖,2-C-羟基-甲基葡萄糖,木糖,来苏糖和硫醇反应性化合物(Hg2+ 和4-氯代苯甲酸酯)
质量
单位定义
外形
重悬
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
在测定己糖激酶活性时,使用了一种在340nm处的连续分光光度法进行测定。己糖激酶使用ATP作为磷酸的来源来催化D-己糖的磷酸化。
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.