H140
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
别名:
(R)-(+)-2-Dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, (R)-(+)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +68.2°, c = 1 in methanol(lit.)
儲存條件
desiccated
protect from light
顏色
white to off-white
溶解度
H2O: >10 mg/mL at ±60 °C (with sonication)
SMILES 字串
Br.CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2cccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-10-17(11-4-2)14-9-8-13-6-5-7-16(18)15(13)12-14;/h5-7,14,18H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI 密鑰
BATPBOZTBNNDLN-PFEQFJNWSA-N
基因資訊
human ... HTR1A(3350)
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)