主要文件
F3013
Sigma-Aldrich
铁氧还蛋白 来源于菠菜
lyophilized powder, Ferredoxin ≥15 wt. %
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
生物源
spinach (Spinacia oleracea)
品質等級
形狀
lyophilized powder
成份
Ferredoxin, ≥15 wt. %
溶解度
water: 2 mg/mL, clear, faintly brown
應用
cell analysis
儲存溫度
−20°C
基因資訊
spinach ... SOVF(137530)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
来源于菠菜(Spinacia oleracea )的铁氧还蛋白 (Fd I) 包括97个氨基酸,是一种铁硫团簇 (2Fe-2S)。它在叶绿体中合成。Fd I的结构有保守的活性位点。
應用
来源于菠菜( Spinacia oleracea ) 的铁氧还蛋白已被用于:
  • 作为菠菜铁氧还蛋白还原酶的底物
  • 与叶绿素-A 重组用于扫描电子显微镜 (SEM) 色散 X-光分析仪 (EDX) 分析
  • 作为还原剂用于分析铜绿假单胞菌的腺苷硫酸 (APS) 还原酶活性
生化/生理作用
铁氧还蛋白在该氮同化所需的电子转移级联中具有重要作用。它已用于研究在没有铵的情况下从亚硝酸盐或硝酸盐中同化无机氮。
铁氧还蛋白是一种含铁蛋白,可在光合作用和固氮作用中起电子转移催化剂的作用。
包裝
包装规格取决于铁氧还蛋白含量。
外觀
含有Tris缓冲液
準備報告
通过 Tagawa 和 Arnon 在 Nature, 195, 537 (1962) 中介绍的方法部分纯化。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Harnessing a P450 fatty acid decarboxylase from Macrococcus caseolyticus for microbial biosynthesis of odd chain terminal alkenes
Lee JW, et al.
Metabolic Engineering Communications, 7, e00076-e00076 (2018)
Keita Miyake et al.
The FEBS journal, 287(18), 4016-4031 (2020-01-30)
Bilin pigments play important roles for both light perception and harvesting in cyanobacteria by binding to cyanobacteriochromes (CBCRs) and phycobilisomes (PBS), respectively. Among various cyanobacteria, Acaryochloris marina MBIC 11017 (A. marina 11017) exceptionally uses chlorophyll d as the main photosynthetic pigment absorbing
Structure of the Mutant E92K of [2Fe-2S] Ferredoxin I from Spinacia oleracea at 1.7 AA Resolution
Binda C, et al
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 54(6), 1353-1358 (1998)
Growth-promoting effect on iron-sulfur proteins on axenic cultures of Entamoeba dispar
Khalifa SAM, et al.
Parasite (Paris, France), 13(1), 51-58 (2006)
Identification of a new class of 5?-adenylylsulfate (APS) reductases from sulfate-assimilating bacteria
Bick JA, et al.
Journal of Bacteriology, 182(1), 135-142 (2000)
实验方案
Enzymatic Assay of Ferredoxin NADP Reductase - To standardize a procedure for the enzymatic assay of Ferredoxin NADP Reductase (EC.1.18.12).