Merck
E1383
Sigma-Aldrich
依托泊苷
95.0-105.0% (anhydrous basis), powder, topoisomerase II inhibitor
别名:
4′-去甲基表鬼臼毒素 -(4,6-O-亚乙基-β-D-吡喃葡萄糖苷), VP-16-213
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H32O13
CAS号:
分子量:
588.56
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
产品名称
依托泊苷, synthetic, 95.0-105.0%, powder
生物来源
synthetic
方案
95.0-105.0%
表单
powder
颜色
white to off-white
pKa 
9.8
mp
236-251 °C (lit.)
抗生素抗菌谱
neoplastics
作用机制
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
创始人
Teva
SMILES字符串
COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]5CO[C@@H](C)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]4O)c6cc7OCOc7cc26
InChI
1S/C29H32O13/c1-11-36-9-20-27(40-11)24(31)25(32)29(41-20)42-26-14-7-17-16(38-10-39-17)6-13(14)21(22-15(26)8-37-28(22)33)12-4-18(34-2)23(30)19(5-12)35-3/h4-7,11,15,20-22,24-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/t11-,15+,20-,21-,22+,24-,25-,26-,27-,29+/m1/s1
InChI key
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
依托泊苷属于拓扑异构酶II抑制剂类药物。它是美鬼臼(Podophyllum peltatum)和喜马拉雅鬼臼(Podophyllum emodi)来源天然产物的人工半合成衍生物。依托泊苷和拓扑异构酶II形成的复合物会引发突变和细胞死亡通路,对拓扑异构酶II水平上升的肿瘤细胞具有最佳疗效。依托泊苷是口服或静脉给药的化疗药物。
依托泊苷由植物中所含的鬼臼毒素合成。
应用
依托泊苷用于:
  • 在二甲亚砜(DMSO)中制备药物储备溶液,分析比较 DT40 突变细胞的敏感性
  • 培养细胞进行细胞活力测定
  • 治疗neuro-2A细胞(脑神经瘤细胞),诱导细胞程序性死亡
生化/生理作用
依托泊甙是一种抗肿瘤试剂,和拓扑异构酶II和DNA结合,增强DNA双链和单链剪切和可逆抑制解除。 在S期和G2期阻止细胞周期;诱导正常和肿瘤细胞系凋亡;抑制癌蛋白Mdm2的合成,引起Mdm2过量表达的肿瘤系细胞凋亡。
依托泊苷用于治疗晚期睾丸癌、卡波西(Kaposi′s)肉瘤、非小细胞肺癌(NSCLC)、SCLC(小细胞肺癌)和淋巴瘤。
抗肿瘤试剂,和拓扑异构酶II和DNA结合,增强DNA双链和单链剪切和可逆抑制解除。
特点和优势
该化合物是ADME Tox和胞凋亡研究的特色产品。发现更多的ADME Tox细胞凋亡特色产品。想要了解有关生物活性小分子在其他研究领域应用的更多信息,请访问 sigma.com/discover-bsm
该化合物是由 Teva研发。想要浏览其他由制药公司开发的化合物以及已批准物/候选药物清单, 请单击此处
包装
无底玻璃瓶。内容物在插入式融锥内。
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Differential and common DNA repair pathways for topoisomerase I-and II-targeted drugs in a genetic DT40 repair cell screen panel
Maede Y, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, 13(1), 214-220 (2014)
Etoposide
Reyhanoglu G and Tadi P
StatPearls [Internet] (2023)
Loss of TBL1XR1 disrupts glucocorticoid receptor recruitment to chromatin and results in glucocorticoid resistance in a B-lymphoblastic leukemia model
Jones CL, et al.
Test, jbc-M114 (2014)
Pharmacology and Therapeutics for Dentistry - E-Book, 700-700 (2010)
The latency-related gene of bovine herpesvirus 1 inhibits programmed cell death
Ciacci-Zanella J, et al.
Journal of Virology, 73(12), 9734-9740 (1999)
商品
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
查看所有结果