主要文件
CLS4558
Corning®50 mL离心管
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, universal rack packed, sterile, natural, 25/universal rack, 300/cs
别名:
50 ml离心管, 离心管, 聚丙烯离心管
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
NACRES:
NB.82
物料
cap (CentriStar)
clear tube
conical bottom tube
polypropylene
无菌性
sterile
特点
RCF 15500 × g
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
包装
pack of 25
case of 300
制造商/商品名称
Corning 4558
参数
15500 × g max. RCF
外径 × 长度
29.1 mm × 114.4 mm
盖子直径
35.2 mm , approx.
容量
50 mL
颜色
natural
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning®一次性50 mL离心管可以带有传统插头密封盖的透明聚对苯二甲酸(PET)管或带有插头密封盖或新型CentriStart盖的聚丙烯管形式提供。
CentriStar盖具有可轻易打开或闭合的顶部,并提供具有更宽的滚花和翻边设计的先进人体工程学设计。所有管子都提供多种包装选择。
  • 无菌,经无热原认证且无DNase/RNase
  • 印刷的黑色刻度和一个较大的白色标记点
通用架表示该试管架对15 mL和50 mL试管均使用。
法律信息
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)