Merck
CLS430849
康宁® 滚瓶,经组织培养处理
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 850 cm2, cap (Easy Grip), case of 40 (2 bottles per bag)
别名:
Corning roller bottles, roller bottles
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122105
NACRES:
NB.13
材料
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
無菌
sterile; γ-irradiated
sterile
特點
cap
disposable
graduations
包裝
case of 40 (2 bottles per bag)
製造商/商標名
Corning 430849
瓶頸直徑
~45 mm
瓶表面積
850 cm2
瓶有效容量
170-255 mL
容量
255 mL
直徑× 高度
117 mm × 271 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
康宁聚苯乙烯滚瓶经过优化的细胞附着处理,具有优越的光学清晰度和无缝的一体化耐用结构。扩展表面滚瓶采用罗纹设计,提供两倍的成长表面以及与850cm²瓶相同的外部尺寸。 PET滚瓶具有光学透明的刚性侧壁,可实现最佳机器人处理;还具有模压刻度标记,便于容量参考。所有瓶均无热原,且具有单独打印的批号,便于产品追溯。通气盖滚瓶可用于需要连续气体交换的应用。瓶子通过γ辐射灭菌。带式包装便于大容量滚瓶处理。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.