主要文件
CLS3656
Corning® 384微孔板
clear polypropylene, round bottom, sterile, lid: no, pack of 25
别名:
384多孔板, 384孔常规储存板, 384孔微体积板, 384孔板, 384孔检测板, 384微孔板
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料
clear bottom
clear polypropylene
round bottom
square wells
无菌性
sterile
特点
lid: no
skirt
microplate for general storage and assays
plate format: 384 well standard
包装
case of 100
pack of 25
制造商/商品名称
Corning 3656
尺寸
384 wells
孔体积
95 μL
孔工作体积
15-70 μL
颜色
clear
适用性
suitable for (cell cuture)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 耐受多种常见有机溶剂(如DMSO、乙醇、甲醇)
  • 经认证的无DNasa和RNase
  • 孔的总体积95 μL;工作体积 15-70 μL
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)