主要文件
CLS3540
Corning® 384微孔板,低容积
black polystyrene, round bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
别名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.24
材料
black polystyrene
clear bottom
clear wells
round bottom
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt
包裝
pack of 10
case of 50
製造商/商標名
Corning 3540
尺寸
384 well
孔容積
50 μL
孔有效容積
5-40 μL
384 wells , low volume
適合性
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Corning® 384孔低容量微孔板采用圆形孔设计,具有透明平底。
  • 未处理的培养基结合聚苯乙烯表面是疏水的,适合固定抗体。
  • 荧光均相分析的理想选择。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)