Merck
CLS3764
Corning® 384孔微孔板,低边
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 20
别名:
384 multiwell plates, 384 well immunoassay plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, immunoassay plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.24
材料
black polystyrene
clear bottom
flat bottom
flat wells
polystyrene
polystyrene plate
無菌
sterile
特點
lid
skirt
plate format: low flange
包裝
case of 100 ea
pack of 20
製造商/商標名
Corning 3764
最大體積
112 μL
尺寸
384 wells
384 wells
孔容積
112 μL
孔有效容積
25-50 μL
有效容積
80 μL
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning® 384低边微孔板为透明平底、黑色板壁。改进的注塑成型工艺减少自发荧光和背景信号干扰,变异系数(CV)较低,保证准确可靠检测结果。还提供条码定制服务,适合自动化操作。非常适合高灵敏分析和微孔板检测仪高效应用。
應用
Corning® 384低边框微孔板已被用于刃天青测定和高通量RNA干扰筛选。
特點和優勢
  • 透明平底孔,黑色板壁
  • 无热原,伽马辐照灭菌
  • 经过组织处理表面,细胞黏附性更佳
  • 不透明板壁具低背景荧光,减少光散射和孔间互相干扰
  • 平底及光学透明孔便于显微镜直接观察
  • 读板仪顶读和底读均可
  • 字母数字编号方便孔识别。
  • 信噪比提高20%,分析灵敏度更高
  • 优异的底部平整度(~100 µm),减少孔间差异,为基于细胞的分析提供更大生长面积。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
访问文档库
MTH1 as a target to alleviate T cell driven diseases by selective suppression of activated T cells
Stella Karsten
Cell Death and Differentiation, 29, 246-261 (2022)