主要文件
CLS3570
Corning® 384孔微孔板,低边
Tissue Culture (TC)-treated surface, white polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 10
别名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.24
物料
flat bottom
polystyrene
square white wells
white bottom
white polystyrene
无菌性
sterile
特点
lid
skirt
包装
pack of 10
case of 50
制造商/商品名称
Corning 3570
最大体积
112 μL
112 μL
尺寸
384 wells
工作体积
80 μL
80 μL
颜色
white
适用性
suitable for (cell cuture)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Corning® 384 孔微孔板,低边带盖聚苯乙烯白色平底板最大程度减少发光分析中的孔间干扰。
  • 基质活性基团和组织培养物经过处理以达到最佳细胞附着
  • 符合标准微孔板封装和尺寸。
  • 适用于当今′更灵敏的检测和平板读数器。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)