主要文件
CLS3615
Corning® 96孔特殊光学微孔板
flat bottom clear, polystyrene, bag of 25, lid: no
别名:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, optically clear flat bottom plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
材料
black/clear bottom polystyrene plate
clear bottom
flat bottom clear
polystyrene
無菌
non-sterile
特點
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well special optics
包裝
case of 100
bag of 25
製造商/商標名
Corning 3615
最大體積
360 μL
尺寸
96 wells
表面積
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
有效容積
200 μL
顏色
black
適合性
suitable for (optically clear flat well bottom permits direct microscopic viewing)
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Corning® 96 孔特殊光学板
96孔特殊光学板具有黑色、不透明孔壁和超薄透明平底,可在荧光测定中直接用于显微镜观察并具有改善的光学性能。
  • 特殊的光学96孔微孔板具有黑色孔壁和超薄的透明孔底,可在荧光分析中获得鲜明清晰的图像和极低的背景
  • 专用于减少荧光测定过程中的孔间交叉污染
  • 对顶部和底部读数的酶标仪均适用
  • 未处理(或中等结合)的聚苯乙烯表面天然是疏水的,并且通过被动相互作用结合生物分子
  • 主要适用于固定化大分子,例如抗体,这类分子具有可与表面相互作用的大疏水区域
  • 未处理的微孔板具有约100至200 ng IgG/cm2的结合能力
  • 总体积为360μL;建议工作体积为 75-200μL
  • 符合标准微孔板封装和尺寸
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)