Merck
CLS3925
Corning® 96 孔板
flat bottom, black polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
别名:
96 microtiter plates, 96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料
black bottom
black polystyrene
flat bottom
polystyrene
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
包裝
case of 100
bag of 25
pack of 25
製造商/商標名
Corning 3925
尺寸
96 wells
孔容積
360 μL
孔有效容積
75-200 μL
結合類型
high binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 黑色微孔板背景荧光低,最小化光散射
  • 旨在减少孔间串扰
  • 高结合表面能够结合介质 ( 10kD) 和具有离子基团和/或疏水区域的大生物分子
  • 结合力约为 400~500 ng IgG/cm2
  • 免疫分析的理想选择
  • 不带盖,单独提供盖
  • 总体积为 360μL;推荐工作体积为 75 至 200μL
  • 符合标准微孔板尺寸和尺寸
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.