物料
black plate
black polystyrene
flat bottom clear
flat bottom wells
polystyrene plate
round wells
无菌性
sterile
sterile
特点
lid
lid
skirt
plate format: 96 well standard
包装
pack of 5
case of 50
制造商/商品名称
Corning 3340
尺寸
96 wells
表面积
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
孔体积
360 μL
孔工作体积
75-200 μL
颜色
black
适用性
suitable for (cell cuture)
吸附类型
CellBIND® surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
- 平底,总体积360 μL
- 推荐工作体积为75至200 μL
- 经CellBIND® 表面处理,具有最佳细胞附着
- 不可转置且带冷凝环的板盖,可减少污染
- 采用γ射线灭菌,经过无热原认证
- 用于孔识别的单个字母数字代码
法律信息
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.