Key Documents
CLS33980300
Pyrex® 47 mm microfiltration assembly
funnel capacity 300 mL
别名:
lab equipment accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.43
材料
glass housing
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Corning
漏斗容量
300 mL
頸直徑
33-41 mm
容量
300 mL capacity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.