主要文件
CLS339801L
Pyrex® 47 mm microfiltration assembly
funnel capacity 1 L
别名:
lab equipment accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.43
物料
glass housing
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Corning
漏斗容量
1 L
颈直径
33-41 mm
容量
1000 mL capacity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)