主要文件
CLS3008
Corning® 细胞铲
blade L 19 mm, handle L 180 mm, sterile, case of 100
别名:
细胞刮
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122103
NACRES:
NB.13
无菌性
sterile
包装
pack of 1 (individually wrapped)
case of 100
制造商/商品名称
Corning 3008
刀片长度
19 mm
把手长度
180 mm
适用性
suitable for (harvesting stem cells and colonies while maintaining high viability)
一般描述
  • 用于从培养皿和培养板上刮下细胞
  • 收获干细胞和克隆的同时保持高活力的理想工具
  • 一体式设计,更好地控制
  • 刀片设计可最大限度地减少细胞损伤,并确保均匀接触生长表面
  • 独立包装
  • 通过 γ 射线灭菌和已认证无热原
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)