Merck
CLS3011
Corning®细胞刮棒
blade L 3.0 cm, handle L 39 cm, sterile, case of 100
别名:
cell lifter, cell scraper
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122103
NACRES:
NB.13
無菌
sterile
包裝
case of 100
製造商/商標名
Corning 3011
刀片長度
3.0 cm
把手長度
39 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于机械收获细胞
  • 刀片设计可最大限度地减少细胞损伤,并确保均匀接触生长表面
  • 设计用于25和75cm²烧瓶
  • 独立包装
  • 已通过γ-射线灭菌和无热原认证
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.