主要文件
CLS430589
Corning® 未经处理的培养皿
D × H 60 mm × 15 mm
别名:
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.13
价格与库存信息目前不能提供
物料
polystyrene
round
无菌性
sterile
包装
sleeve of 20
制造商/商品名称
Corning 430589
直径 × 高度
60 mm × 15 mm
表面积
21 cm2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 由光学透明的原始聚苯乙烯制成
  • 对于不需要细胞贴壁的应用,不进行细胞贴壁处理
  • 经过γ射线辐照灭菌,并且经认证无热原
  • 具有堆叠珠,方便处理
  • 具有通风口,可实现一致的气体交换
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)