物料
borosilicate glass
rectangular
包装
pack of 100 ea
case of 1000 ea
制造商/商品名称
Corning 2975-245
宽度 × 长度
24 mm × 50 mm
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
- Corning® 盖玻片由光学透明的硼硅酸盐玻璃制成。
- 耐化学腐蚀的盖玻片不受风化或表面附着的影响。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.