主要文件
CLS294875X25
康宁® 显微镜载玻片,单侧单面磨砂
L × W 75 mm × 25 mm
别名:
康宁 ® 2948
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122601
NACRES:
NB.16
价格与库存信息目前不能提供
材料
soda-lime glass
無菌
non-sterile
包裝
case of 20 × 72 slides box of 72 slides
製造商/商標名
Corning 2948-75X25
長度 × 寬度
75 mm × 25 mm
厚度
0.90-1.10 mm
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
这些 75x25mm Corning显微镜载玻片由水白色玻璃制成,以最大限度地提高清晰度,并且只有一侧的一端有磨砂。载玻片厚度为 0.9 至 1.10 mm。Corining磨砂载玻片清晰易读,易于书写。为了最大限度地减少浪费,在包装之前会检查它们是否有碎屑和粗糙边缘。
本品采用1/2大盒包装(每盒约72片)。
10 大盒= 20盒(共1440张幻灯片)
注意:CLS29483X1 的替代产品
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)