生物源
bovine pancreas
品質等級
描述
aseptically filled
種類
Type IV-S
形狀
solid
比活性
≥40 units/mg protein
分子量
25 kDa
成份
protein, ≥85% UV
包裝
vial of 5 mg
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
cow ... CTRB1(618826)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
α-来自牛的胰凝乳蛋白酶已在一项研究中用于蛋白酶体抑制,以促进抗癌研究。α-来自牛的胰凝乳蛋白酶也已用于在氧化硅片上功能化表面锚定聚(甲基氢硅氧烷)薄膜的研究中。
α-来自牛胰的胰凝乳蛋白酶已用于:
- 将精液收集到Tris稀释液的补充剂
- 作为主要组织相容性复合体(MHC)II类蛋白酶敏感性分析中的蛋白酶之一
- 作为生物膜分散度测定的YEPD肉汤中的一种成分
- 用于制备几丁质酶-胰凝乳蛋白酶-DMSO缓冲液(CCD缓冲液)用于幼虫酶消化
Sigma公司的酶已用于评估α-胰凝乳蛋白酶有限蛋白水解对精子穿透的效应。
生化/生理作用
α-胰凝乳蛋白酶是丝氨酸肽酶,并且具有通过二硫键连接的三条多肽链(A链-13个残基,B链-131个残基和C链-97个残基)中包含的241个氨基酸残基。发现该酶的分子量为25kDa。其pI是8.75。它选择性地水解酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸和亮氨酸的 C-末端侧的肽键。Ca2+ 激活和稳定酶。该酶被二异丙基氟磷酸盐(DFP)、甲苯磺酰氟(PMSF)、N-对甲苯磺酰基-L-苯丙氨酸氯甲基酮(TPCK)、胰凝乳蛋白酶抑制剂、抑肽酶、α1-抗胰蛋白酶和 α2-巨球蛋白、10mM Cu2+和Hg2+抑制。
一种丝氨酸蛋白酶,能将与芳香烃或其他大型疏水性侧链(Tyr、Trp、Phe、Met、Leu)结合的肽从键的羧基端水解。
單位定義
在pH 7.8、25℃条件下,1个单位将每分钟水解1.0 μmol BTEE。
分析報告
由 A1%/280 测定的蛋白质
基底
产品编号
说明
价格
抑制劑
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
A triad of molecular regions contribute to the formation of two distinct MHC class II conformers
Molecular Immunology, 74, 59-70 (2016)
Effect of enzyme treatment and mechanical removal of alpaca (Vicugna pacos) seminal plasma on sperm functional integrity
JOURNAL-SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NATURAL SCIENCE, 5, 62-81 (2012)
MrkD (1P) from Klebsiella pneumoniae IA565 allows for co-existence with Pseudomonas aeruginosa and protection from protease-mediated biofilm detachment
Infection and Immunity, 74, IAI-00521 (2013)
Immunofluorescent antibody staining of intact Drosophila larvae
Nature Protocols, 12(1), 1-1 (2017)
Journal of assisted reproduction and genetics, 10(4), 255-260 (1993-05-01)
This study was designed to assess the impact of limited proteolysis with alpha-chymotrypsin on the sperm penetration assay (SPA) of infertile patients and to identify a group whose results would normalize with this pretreatment. Further, the application of this treatment
实验方案
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.