生物来源
chicken egg white
产品线
BioReagent
表单
powder
浓度
80-100 % protein Biuret
技术
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, pink
痕量阳离子
Fe: ≤0.02%
UniProt登记号
运输
ambient
储存温度
−20°C
基因信息
chicken ... TF(396241)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
- 作为Leibovitz 15(L15)的介质,
- 在外加电势的作用下研究其在金属表面的吸附特性,
- 使用多元线性分析确定其在取代交换色谱中的吸附等温线
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
本页将全面阐述血清白蛋白和其他重要细胞培养成分如何影响用于单克隆抗体等外源蛋白生物制造的无血清细胞培养系统的性能,并介绍白蛋白的体外化学和生物化学过程。本页面将介绍白蛋白在体外化学和生物化学领域的应用。这些深度知识可能也适用于离体和组织工程学应用。
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门