文件
AB2301
Sigma-Aldrich
抗钙结合蛋白抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Calnexin, IP90, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, p90
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, rat, human, horse, pig
物種活性(以同源性預測)
equine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CANX(821)
一般說明
钙联蛋白是在 ER 跨膜中发现的 Ca ++ 结合蛋白,其与在新合成的蛋白上发现的特定的 n-连接的寡糖结合。钙联蛋白与 ER 膜磷酸糖蛋白、信号序列受体 SSRμ 结合,并已被确定为与主要组织相容性复合物(MHC)I 类重链结合,以及在组装这些多聚体复合物之前与 T 细胞受体和膜免疫球蛋白结合的 ER 蛋白。因此,钙联蛋白可以代表一种 ER 膜中的分子伴侣,其对新转移至 ER 的不完全折叠的寡聚膜蛋白具有选择性。
特異性
该抗体识别钙联蛋白的 C 端。
免疫原
KLH 偶联的线性肽,对应于人钙联蛋白的 C 末端。
表位:C端
應用
免疫细胞化学分析: 一个代表性批次以 1:500 的稀释度在 NIH/3T3 细胞中检测到钙联蛋白。
免疫组化分析:一个代表性批次以 1:1,000-2,000 的稀释度在人脑和前列腺组织中检测到了钙联蛋白。
抗钙联蛋白抗体是针对钙联蛋白的抗体,用于WB,IC,IH(P)。
研究子类别
发育神经科学
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹在人脑组织裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:10,000 的稀释度在 10 µg 人脑组织裂解液中检测到钙联蛋白。
標靶描述
观测值〜70 kDa
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
分析報告
对照
人脑组织裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Caroline M Gorvin et al.
Human molecular genetics, 27(21), 3720-3733 (2018-07-28)
The calcium-sensing receptor (CaSR) is a homodimeric G-protein-coupled receptor that signals via intracellular calcium (Ca2+i) mobilisation and phosphorylation of extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK) to regulate extracellular calcium (Ca2+e) homeostasis. The central importance of the CaSR in Ca2+e homeostasis has
Shuhiba Mohammad et al.
Scientific reports, 11(1), 12615-12615 (2021-06-18)
The physiological and molecular mechanisms linking prenatal physical activity and improvements in maternal-fetal health are unknown. It is hypothesized that small extracellular vesicles (EVs, ~ 10-120 nm) are involved in tissue cross-talk during exercise. We aimed to characterize the circulating small EV profile
Daniel J Shepherd et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 76(8), 683-696 (2017-08-10)
Ischemic stroke is a leading cause of adult disability with no pharmacological treatments to promote the recovery of lost function. Neutralizing antibodies against the neurite outgrowth inhibitor Nogo-A have emerged as a promising treatment for subacute and chronic stroke in
Carly N Logan et al.
Neuropharmacology, 135, 297-307 (2018-03-24)
Cocaine use disorder is a chronically relapsing disease without FDA-approved treatments. Using a rodent model of cocaine relapse, we and others have previously demonstrated that the beta-lactam antibiotic ceftriaxone attenuates cue- and cocaine-primed reinstatement of cocaine-seeking. Ceftriaxone restores cocaine-induced deficits
Carly N Logan et al.
Psychopharmacology, 237(7), 2007-2018 (2020-05-10)
The beta-lactam antibiotic ceftriaxone reliably attenuates the reinstatement of cocaine seeking. While the restoration of nucleus accumbens core (NA core) GLT-1 expression is necessary for ceftriaxone to attenuate reinstatement, AAV-mediated GLT-1 overexpression is not sufficient to attenuate reinstatement and does