抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CH-19, monoclonal
分子量
antigen 135 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
canine, frog, snake, guinea pig, chicken, pig, feline, bovine, rabbit, hamster, Psammomys (sand rat), goat, rat, human, sheep, mouse
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested animal heart sections
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CDH1(999) , CDH2(1000) , CDH3(1001)
mouse ... Cdh1(12550) , Cdh2(12558) , Cdh3(12560)
rat ... Cdh1(83502) , Cdh2(83501) , Cdh3(116777)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
钙粘蛋白主要位于细胞与细胞接触的区域,可参与选择性细胞分选和机械细胞质反应。它们与形态发生过程、细胞间信号传导以及肿瘤的侵袭和转移有关。
研究人员已从多种物种和组织中表征了多种钙粘蛋白,包括E-钙粘蛋白、N-钙粘蛋白(A-CAM)、P-钙粘蛋白、V-钙粘蛋白、R-钙粘蛋白和T-钙粘蛋白。目前已制备出针对来自N-钙粘蛋白细胞质C-末端的高度保守的序列的特异性多克隆抗体。
特異性
免疫原
應用
- 荧光成像
- 免疫组化
- 蛋白质印迹
- 免疫印迹
- 免疫荧光