抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
LN-6, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
pig, mouse, sheep, human, bovine, rabbit, feline, rat
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable using cultured cells
western blot: suitable
同型
IgM
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
一般說明
特異性
免疫原
應用
生化/生理作用
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
在实验室计时器蜂鸣不止、报告和授权截止期限迫在眉睫时,很容易放松对实验室试剂质量的授权。
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.