溶解性
DMSO: >10 mg/mL
0.1 M NaOH: 2 mg/mL
ethanol: 4 mg/mL
H2O: insoluble
εmax
14,800 at 276 nm in ethanol
SMILES字符串
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora2b(29316) , Adora3(25370)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)